Print…
Óxido de Érbio (III) ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dierbium trioxide, Erbium oxide
36372.14 36372.22
36372.14EA 202 EUR
36372.14 36372.22
Óxido de Érbio (III) ≥99.8% (baseado em metais)
Óxido de Érbio (III)
Purity: 99.8% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Fórmula: Er₂O₃
Peso Molecular: 382.52 g/mol
Ponto de Fusão: 2400 °C
Densidade: 8.64
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010991
Número CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646