Print…
Óxido de Érbio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dierbium trioxide, Erbium oxide
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
11309.06EA 91 EUR
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
Óxido de Érbio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Érbio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 20 Micron Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Fórmula: Er₂O₃
Peso Molecular: 382.52 g/mol
Ponto de Fusão: 2400 °C
Densidade: 8.64
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010991
Número CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646