Print…
Óxido de disprósio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203181-25G 203181-5G
SIAL203181-25GEA 512 EUR
SIAL203181-25G SIAL203181-5G
Óxido de disprósio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de disprósio (III)
Fórmula: Dy₂O₃
Peso Molecular: 373 g/mol
Ponto de Fusão: ∼2400 °C
Densidade: 7.81 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010986
Número CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482