Óxido de disprósio (III) ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
36370.14
36370.22
36370.14EA
220
EUR
36370.14
36370.22
Óxido de disprósio (III) ≥99.9%
Óxido de disprósio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
Fórmula:
Dy₂O₃ Peso Molecular: 373 g/mol Ponto de Fusão: 2340 °C Densidade: 7.81 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010986 Número CAS: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 Merck Index: 14,3482 |