Óxido de disprósio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
11318.14
11318.22
11318.36
11318.14EA
203
EUR
11318.14
11318.22
11318.36
Óxido de disprósio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de disprósio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: Powder
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
Fórmula:
Dy₂O₃ Peso Molecular: 373 g/mol Ponto de Fusão: 2340 °C Densidade: 7.81 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010986 Número CAS: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 Merck Index: 14,3482 |