Print…
Óxido de cério (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ceric oxide, Cerium dioxide
22390-100G-F 22390-500G-F
SIAL22390-100G-FEA 78.5 EUR
SIAL22390-100G-F SIAL22390-500G-F
Óxido de cério (IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de cério (IV)
Fórmula: CeO₂
Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2000 °C
Densidade: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00010933
Número CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035