Óxido de cério (IV) ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ceric oxide, Cerium dioxide
44960.36
44960.22
44960.14
44960.36EA
909
EUR
44960.36
44960.22
44960.14
Óxido de cério (IV) ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó
Óxido de cério (IV)
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Fórmula:
CeO₂ Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2600 °C Densidade: 7,132 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010933 Número CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 14,1989 |