Óxido de cério (IV) ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ceric oxide, Cerium dioxide
40581.30
40581.A1
40581.30EA
132
EUR
40581.30
40581.A1
Óxido de cério (IV) ≥96%
Óxido de cério (IV)
Purity: 96%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Powder
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in H2SO4 and HNO3
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Polishing and deColourizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions
Fórmula:
CeO₂ Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2600 °C Densidade: 7,132 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010933 Número CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 14,1989 |