Óxido de cério (IV) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ceric oxide, Cerium dioxide
11328.18
11328.30
11328.A1
11328.18EA
50
EUR
11328.18
11328.30
11328.A1
Óxido de cério (IV) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de cério (IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 5 Micron Powder
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Fórmula:
CeO₂ Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2600 °C Densidade: 7,132 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010933 Número CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 14,1989 |