Print…
Óxido de cério (IV) 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
199121000 199125000 199120025
ACRO199121000EA 52.1 EUR
ACRO199121000 ACRO199125000 ACRO199120025
Óxido de cério (IV) 99.9% (baseado em traços de metais)
Óxido de cério (IV)
Fórmula: CeO₂
Ponto de ebulição: 3468 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2600 °C
Densidade: 7,13 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010933
Número CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Encomendar
Appearance White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %