Ytterbium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Ytterbium triiodide, Ytterbium(II) iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
494372-1G
494372-5G
SIAL494372-1GEA
443
EUR
SIAL494372-1G
SIAL494372-5G
Ytterbium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) iodide
Fórmula:
YbI₃ Peso Molecular: 553,75 |
Número CAS:
13813-44-0 EINECS: 237-474-5 |