Thulium(III) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
39424.03
39424.06
39424.03EA
111
EUR
39424.03
39424.06
Thulium(III) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Thulium(III) iodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-43-9
Molecular Formula: I3Tm
Formula Weight: 549.65
Physical Form: Flakes, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1260°
MDL No.: MFCD00050141
Fórmula:
I₃Tm Peso Molecular: 549.65 g/mol Ponto de ebulição: 1260 °C Ponto de Fusão: 1015 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050141 Número CAS: 13813-43-9 EINECS: 237-472-4 |