Print…
Terbium(III) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
13672.03 13672.06
13672.03EA 145 EUR
13672.03 13672.06
Terbium(III) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Terbium(III) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-40-6 Molecular Formula: TbI3 Formula Weight: 539.64 Physical Form: Flake, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049573
Fórmula: TbI₃
Peso Molecular: 539.64 g/mol
Ponto de Fusão: 946 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049573
Número CAS: 13813-40-6
EINECS: 237-472-4