Lanthanum(III) iodide, ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Lanthanum triiodide
Ampulado sob árgon
44548.03
44548.06
44548.03EA
156
EUR
44548.03
44548.06
Lanthanum(III) iodide, ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Lanthanum(III) iodide
Purity: 99.995+%
CAS No.: 13813-22-4
Molecular Formula: LaI3
Formula Weight: 519.62
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00049470
Fórmula:
I₃La Peso Molecular: 519.62 g/mol Ponto de Fusão: 772 °C Densidade: 5.6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049470 Número CAS: 13813-22-4 EINECS: 237-465-6 |