Holmium triiodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampulado sob árgon
13635.03
13635.06
13635.03EA
156
EUR
13635.03
13635.06
Holmium triiodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Holmium triiodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-41-7
Molecular Formula: HoI3
Formula Weight: 545.64
Physical Form: Flakes, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00049745
Fórmula:
HoI₃ Peso Molecular: 545.64 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049745 Número CAS: 13813-41-7 EINECS: 237-470-3 Merck Index: 14,4727 |