Print…
Gadolinium triiodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
35735.03 35735.06
35735.03EA 159 EUR
35735.03 35735.06
Gadolinium triiodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Gadolinium triiodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13572-98-0 Molecular Formula: GdI3 Formula Weight: 537.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016114
Fórmula: GdI₃
Peso Molecular: 537.96 g/mol
Ponto de Fusão: 926 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016114
Número CAS: 13572-98-0
EINECS: 236-997-6