Erbium triiodide, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43372.09
43372.18
43372.09EA
265
EUR
43372.09
43372.18
Erbium triiodide, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium triiodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-42-8
Molecular Formula: ErI3
Formula Weight: 547.97
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1280°
MDL No.: MFCD00016075
Fórmula:
ErI₃ Peso Molecular: 547.97 g/mol Ponto de ebulição: 1280 °C Ponto de Fusão: 1020 °C Densidade: ∼5.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016075 Número CAS: 13813-42-8 EINECS: 237-471-9 |