Erbium triiodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Ampolado sob argônio
35695.03
35695.06
35695.03EA
119
EUR
35695.03
35695.06
Erbium triiodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Erbium triiodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13813-42-8
Molecular Formula: ErI3
Formula Weight: 547.97
Physical Form: Pieces/Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1280°
MDL No.: MFCD00016075
Fórmula:
ErI₃ Ponto de ebulição: 1280 °C Ponto de Fusão: 1020 °C Densidade: ∼5,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016075 Número CAS: 13813-42-8 EINECS: 237-471-9 |