Dysprosium triiodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampulado sob árgon
35693.03
35693.06
35693.03EA
226
EUR
35693.03
35693.06
Dysprosium triiodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dysprosium triiodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 15474-63-2
Molecular Formula: DyI3
Formula Weight: 543.21
Physical Form: Flake, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to yellow
Melting Point: 955°
MDL No.: MFCD00016072
Fórmula:
DyI₃ Peso Molecular: 543.21 g/mol Ponto de Fusão: 955 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016072 Número CAS: 15474-63-2 EINECS: 239-493-4 |