Ytterbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ytterbium trifluoride, Ytterbium fluoride
11189.03
11189.09
11189.18
11189.03EA
52.9
EUR
11189.03
11189.09
11189.18
Ytterbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium(III) fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-80-0
Molecular Formula: YbF3
Formula Weight: 230.04
Physical Form: Lump/Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1157°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049615
Fórmula:
F₃Yb Peso Molecular: 230.04 g/mol Ponto de ebulição: 2227 Ponto de Fusão: 1157 °C Densidade: 8.2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049615 Número CAS: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 UN: 3288 ADR: 6.1 III |