Thulium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13652.06
13652.14
13652.06EA
295
EUR
13652.06
13652.14
Thulium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Thulium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-79-7
Molecular Formula: TmF3
Formula Weight: 225.93
Physical Form: Crystalline
Density: 7.9
Melting Point: 1158°
Boiling Point: 2200°
Solubility: Insoluble in water
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049611
Fórmula:
F₃Tm Ponto de ebulição: 2200 °C Ponto de Fusão: 1158 °C Densidade: 7,9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049611 Número CAS: 13760-79-7 EINECS: 237-353-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |