Print…
Terbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
11213.06 11213.14
11213.06EA 161 EUR
11213.06 11213.14
Terbium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Terbium(III) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13708-63-9 Molecular Formula: TbF3 Formula Weight: 215.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049572
Fórmula: TbF₃
Peso Molecular: 215.92 g/mol
Ponto de ebulição: 2277
Ponto de Fusão: 1172
Densidade: 7.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049572
Número CAS: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III