Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13660.14
13660.22
13660.14EA
190
EUR
13660.14
13660.22
Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Samarium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-24-7
Molecular Formula: SmF3
Formula Weight: 207.35
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049540
Fórmula:
F₃Sm Ponto de ebulição: 2323 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1306 °C Densidade: 4,362 g/cm³ (2327 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049540 Número CAS: 13765-24-7 EINECS: 237-367-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |