Print…
Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11226.04 11226.09 11226.18
11226.04EA 55.4 EUR
11226.04 11226.09 11226.18
Samarium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Samarium(III) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13765-24-7 Molecular Formula: SmF3 Formula Weight: 207.35 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049540
Fórmula: F₃Sm
Peso Molecular: 207.36 g/mol
Ponto de ebulição: 2323
Ponto de Fusão: 1306 °C
Densidade: 4.362 g/cm³ (2327 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049540
Número CAS: 13765-24-7
EINECS: 237-367-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III