Neodymium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13661.14
13661.22
13661.14EA
148
EUR
13661.14
13661.22
Neodymium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Neodymium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-42-7
Molecular Formula: NdF3
Formula Weight: 201.24
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 6.5
Appearance: Pale purple
Odour: Odourless
Melting Point: 1410°
MDL No.: MFCD00011135
Fórmula:
F₃Nd Ponto de ebulição: 2327 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1410 °C Densidade: 6,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011135 Número CAS: 13709-42-7 EINECS: 237-253-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |