Lutetium trifluoride ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Holmium(III) fluoride, Lutetium (III) fluoride
44425.03
44425.06
44425.03EA
138
EUR
44425.03
44425.06
Lutetium trifluoride ≥99.9% (baseado em metais)
Lutetium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-81-1
Molecular Formula: LuF3
Formula Weight: 231.97
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.3
Melting Point: 1182°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016191
Fórmula:
LuF₃ Ponto de ebulição: 2200 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1182 °C Densidade: 8,3 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016191 Número CAS: 13760-81-1 EINECS: 237-355-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |