Print…
Lanthanum(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449857-25G 449857-5G
SIAL449857-25GEA 701 EUR
SIAL449857-25G SIAL449857-5G
Lanthanum(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) fluoride
Fórmula: F₃La
Ponto de ebulição: ∼2327 °C (1013 hPa)
Densidade: 5,936 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011073
Número CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III