Trifluoreto de Holmio, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Holmium (III) fluoride
45033.18
45033.09
45033.18EA
588
EUR
45033.18
45033.09
Trifluoreto de Holmio, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Trifluoreto de Holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Powder
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Fórmula:
HoF₃ Peso Molecular: 221.93 g/mol Ponto de Fusão: 1143 Densidade: 7.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016142 Número CAS: 13760-78-6 EINECS: 237-352-1 UN: 3288 ADR: 6.1 III |