Europium(III) fluoride, anidro ≥99.98% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11302.04
11302.06
11302.14
11302.04EA
145
EUR
11302.04
11302.06
11302.14
Europium(III) fluoride, anidro ≥99.98% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Europium(III) fluoride
Purity: 99.98%
CAS No.: 13765-25-8
Molecular Formula: EuF3
Formula Weight: 208.96
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Fórmula:
EuF₃ Ponto de ebulição: >2280 °C Ponto de Fusão: 1390 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010998 Número CAS: 13765-25-8 EINECS: 237-368-9 |