Erbium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13653.09
13653.18
13653.09EA
118
EUR
13653.09
13653.18
Erbium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-83-3
Molecular Formula: ErF3
Formula Weight: 224.28
Physical Form: Powder
Density: 6.4
Melting Point: 1350°
MDL No.: MFCD00016074
Fórmula:
ErF₃ Ponto de ebulição: 2200 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1350 °C Densidade: 6,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016074 Número CAS: 13760-83-3 EINECS: 237-356-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |