Dysprosium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13656.14
13656.22
13656.14EA
119
EUR
13656.14
13656.22
Dysprosium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Dysprosium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13569-80-7
Molecular Formula: DyF3
Formula Weight: 219.50
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1360°
Boiling Point: 2200°
MDL No.: MFCD00016071
Fórmula:
DyF₃ Peso Molecular: 219.5 g/mol Ponto de ebulição: 2200 °C Ponto de Fusão: 1360 Densidade: 7.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016071 Número CAS: 13569-80-7 EINECS: 236-992-9 |