Print…
Cerium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229555-10G 229555-50G
SIAL229555-10GEA 297 EUR
SIAL229555-10G SIAL229555-50G
Cerium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Cerium trifluoride
Fórmula: CeF₃
Peso Molecular: 197.11 g/mol
Ponto de ebulição: ∼1730 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 817
Densidade: 3.92 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010932
Número CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042