Cerium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
41408.09
41408.18
41408.09EA
113
EUR
41408.09
41408.18
Cerium trifluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Cerium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-88-5
Molecular Formula: CeF3
Formula Weight: 197.12
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 6.16
Melting Point: 1460°
Boiling Point: ca 2300°
Merck Reference: 14,1998
MDL No.: MFCD00010932
For vacuum deposition
Fórmula:
CeF₃ Peso Molecular: 197.11 g/mol Ponto de ebulição: ∼2300 °C Ponto de Fusão: 1460 °C Densidade: 6.16 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010932 Número CAS: 7758-88-5 EINECS: 231-841-3 Merck Index: 14,1998 |