Cerium trifluoride ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
21118.14
21118.22
21118.36
21118.14EA
103
EUR
21118.14
21118.22
21118.36
Cerium trifluoride ≥99.9%
Cerium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-88-5
Molecular Formula: CeF3
Formula Weight: 197.12
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Melting Point: 1460°
Boiling Point: ca 2300°
Solubility: Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water
Merck Reference: 14,1998
MDL No.: MFCD00010932
Fórmula:
CeF₃ Peso Molecular: 197.11 g/mol Ponto de ebulição: ∼2300 °C Ponto de Fusão: 1460 °C Densidade: 6.16 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010932 Número CAS: 7758-88-5 EINECS: 231-841-3 Merck Index: 12,02042 |