Print…
Ytterbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450073-25G 450073-5G
SIAL450073-25GEA 969 EUR
SIAL450073-25G SIAL450073-5G
Ytterbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Yb
Peso Molecular: 279.4 g/mol
Ponto de Fusão: 860
Número MDL : MFCD00011288
Número CAS: 10361-91-8
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 13,10014