Ytterbium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
40653.06
40653.14
40653.06EA
227
EUR
40653.06
40653.14
Ytterbium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Ytterbium(III) chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011288
Fórmula:
Cl₃Yb Peso Molecular: 279.4 g/mol Ponto de Fusão: 854 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011288 Número CAS: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 Merck Index: 14,10105 |