Print…
Terbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
212903-25G 212903-5G
SIAL212903-25GEA 543 EUR
SIAL212903-25G SIAL212903-5G
Terbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Tb·6H₂O
Peso Molecular: 373.38 g/mol
Ponto de Fusão: 145
Densidade: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149870
Número CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 12,09300