Print…
Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (baseado em metais), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44472.06 44472.14
44472.06EA 143 EUR
44472.06 44472.14
Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (baseado em metais), REacton®
Terbium(III) chloride hexahydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Fórmula: Cl₃Tb·6H₂O
Peso Molecular: 373.38 g/mol
Ponto de Fusão: 145
Densidade: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149870
Número CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157