Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Fórmula:
Cl₃Tb·6H₂O Ponto de Fusão: 145 °C Densidade: 4,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149870 Número CAS: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |