Print…
Terbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
439657-10G 439657-2G
SIAL439657-10GEA 1170 EUR
SIAL439657-10G SIAL439657-2G
Terbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Tb
Peso Molecular: 265.28 g/mol
Ponto de Fusão: 588
Densidade: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011258
Número CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087