Terbium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41678.03
41678.06
41678.03EA
97.2
EUR
41678.03
41678.06
Terbium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Terbium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10042-88-3
Molecular Formula: TbCl3
Formula Weight: 265.29
Physical Form: -250 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00011258
Fórmula:
Cl₃Tb Peso Molecular: 265.28 g/mol Ponto de Fusão: 588 Densidade: 4.35 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011258 Número CAS: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |