Print…
Terbium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
35798.03 35798.09
35798.03EA 119 EUR
35798.03 35798.09
Terbium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Terbium(III) chloride
Purity: 99.99% CAS No.: 10042-88-3 Molecular Formula: TbCl3 Formula Weight: 265.29 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00011258
Fórmula: Cl₃Tb
Peso Molecular: 265.28 g/mol
Ponto de Fusão: 588
Densidade: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011258
Número CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157