Print…
Samarium trichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Samarium (III) chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
400610-10G 400610-2G
SIAL400610-10GEA 485 EUR
SIAL400610-10G SIAL400610-2G
Samarium trichloride, Sigma-Aldrich®
Samarium trichloride
Fórmula: Cl₃Sm
Peso Molecular: 256.72 g/mol
Ponto de Fusão: 668
Densidade: 4.27 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00011235
Número CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0