Samarium trichloride, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Samarium (III) chloride
Ampulado sob árgon
35804.04
35804.09
35804.18
35804.04EA
75
EUR
35804.04
35804.09
35804.18
Samarium trichloride, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Samarium trichloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3
Formula Weight: 256.71
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 678°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Fórmula:
Cl₃Sm Peso Molecular: 256.72 g/mol Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 678 °C Densidade: 4.46 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011235 Número CAS: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Merck Index: 14,8347 |