Neodymium trichloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Neodymium (III) chloride
Ampolado sob argônio
14282.06
14282.14
14282.06EA
309
EUR
14282.06
14282.14
Neodymium trichloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Neodymium trichloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10024-93-8
Molecular Formula: NdCl3
Formula Weight: 250.60
Physical Form: -20 Mesh Powder, Ampouled under argon
Density: 4.134
Melting Point: 784°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011132
Fórmula:
Cl₃Nd Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 784 °C Densidade: 4,134 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011132 Número CAS: 10024-93-8 EINECS: 233-031-5 Merck Index: 14,6450 |