Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14606.14
14606.22
14606.14EA
148
EUR
14606.14
14606.22
Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Neodymium tribromide hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 29843-90-1
Molecular Formula: NdBr3.xH2O
Formula Weight: 383.97(anhy)
Physical Form: Crystalline
Fórmula:
Br₃Nd·H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00748137 Número CAS: 29843-90-1 EINECS: 236-897-2 |