Print…
Tricloreto de Lutecio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450960-1G 450960-5G
SIAL450960-1GEA 224 EUR
SIAL450960-1G SIAL450960-5G
Tricloreto de Lutecio, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de Lutecio
Fórmula: Cl₃Lu
Peso Molecular: 281.33 g/mol
Ponto de Fusão: 892
Densidade: 3.98 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011099
Número CAS: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1