Tricloreto de Lutecio, ultra seco ≥99.98% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Ampulado sob árgon
35802.03
35802.06
35802.03EA
172
EUR
35802.03
35802.06
Tricloreto de Lutecio, ultra seco ≥99.98% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Tricloreto de Lutecio
Purity: 99.98%
CAS No.: 10099-66-8
Molecular Formula: LuCl3
Formula Weight: 281.33
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.98
Melting Point: 905° subl.
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011099
Fórmula:
Cl₃Lu Peso Molecular: 281.33 g/mol Ponto de Fusão: 905 °C (sublimação) Densidade: 3.98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011099 Número CAS: 10099-66-8 EINECS: 233-240-1 Merck Index: 14,5615 |