Print…
Tricloreto de Lutecio, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
18685.03 18685.06
18685.03EA 171 EUR
18685.03 18685.06
Tricloreto de Lutecio, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Tricloreto de Lutecio
Purity: 99.9% CAS No.: 10099-66-8 Molecular Formula: LuCl3 Formula Weight: 281.33 Physical Form: -20 Mesh Density: 3.98 Melting Point: 905° subl. Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011099
Fórmula: Cl₃Lu
Peso Molecular: 281.33 g/mol
Ponto de Fusão: 905 °C (sublimação)
Densidade: 3.98
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011099
Número CAS: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1
Merck Index: 14,5615