Print…
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
298182-10G 298182-50G
SIAL298182-10GEA 161 EUR
SIAL298182-10G SIAL298182-50G
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) chloride
Fórmula: Cl₃La
Peso Molecular: 245.26 g/mol
Ponto de Fusão: 857
Densidade: 3.8773 g/cm³ (–0.15 °C)
Número MDL : MFCD00011068
Número CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 13,05379